Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs HDPE pulverlanser
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder
- Skub prøveudtageren ind i produktet, drej prøveudtageren og træk den derefter ud
- Anbring prøven i en passende beholder
- Placer den brugte prøvetager i dens originale plastikpose og bortskaf den
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | 20 pr kasse |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 400 mm |