Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Gradueringsmærker i ml
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 35 Ikke-steril |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |