Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Tælletrekant
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15960531 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Materiale:
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15960531 Polystyren Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 15960531 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8066A1S
Forventet forsendelse: 08-03-2027
De SteriWare™ Tælletrekant er ideel til at tælle runde tabletter. De er fremstillet og pakket i et renrum og kan derfor bruges direkte fra posen.
  • Velegnet til venstre- og højrehåndede operatører
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med polystyren
  • Fuldstændig steril
  • Leveres 30 pr kasse
Tekniske data
Produkttype Tælletrekant
Materiale Polystyren
Mængde 30/kasse
Dimensioner (L x B) 235 mm sidelængde, 15 mm højde