Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Rengøringsudstyr og maskiner
- Rengørings- og desinfektionsmidler
- Laboratorie rengøringsvalideringsprodukter
- Sampling Systems™ SteriWare™ Rengøringskuponer
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengøringskuponer
Artikelnummer. 17594636
Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Materiale:
HDPE
Nylon
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Materiale | Sterilitet | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17594636 | HDPE | Ikke steril | 50 mm | 50 mm | Pakke med 50 |
| 17504646 | HDPE | Steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17534646 | Nylon | Ikke steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17544646 | Nylon | Steril | 50 mm | 50 mm | Pakke med 50 |
| 17574646 | Polypropylen | Ikke steril | 50 mm | 50 mm | Pakke med 50 |
| 17584646 | Polypropylen | Steril | 50 mm | 50 mm | Pakke med 50 |
| 17514656 | Polystyren | Ikke steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17524656 | Polystyren | Steril | 50 mm | 50 mm | Pakke med 50 |
| 17554656 | Polypropylen, PVC | Ikke steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17564656 | Polypropylen, PVC | Steril | 50 mm | 50 mm | - |
| 17574636 | HDPE | Ikke steril | 100 mm | 100 mm | Pakke med 50 |
| 17584636 | HDPE | Steril | 100 mm | 100 mm | Pakke med 50 |
| 17514646 | Nylon | Ikke steril | 100 mm | 100 mm | - |
| 17524646 | Nylon | Steril | 100 mm | 100 mm | Pakke med 50 |
| 17554646 | Polypropylen | Ikke steril | 100 mm | 100 mm | Pakke med 50 |
| 17564646 | Polypropylen | Steril | 100 mm | 100 mm | Pakke med 50 |
| 17594646 | Polystyren | Ikke steril | 100 mm | 100 mm | Pakke med 50 |
| 17504656 | Polystyren | Steril | 100 mm | 100 mm | - |
| 17534656 | Polypropylen, PVC | Ikke steril | 100 mm | 100 mm | - |
| 17544656 | Polypropylen, PVC | Steril | 100 mm | 100 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17594636
Supplier
Sampling Systems™
Supplier No.
8352H50
This item is not returnable.
View return policy
Description
- De SteriWare™ Rengøringskuponer er den perfekte måde at teste og validere dit rengøringsregime på.
- Renrumsproduktionen forbedrer renheden af slutproduktet.
- Hver kupon er 100 % inspiceret og derefter individuelt pakket i renrummet.
- Sterile kuponer er også tilgængelige på lager.
- Kuponerne er tilgængelige fra lager i de populære størrelser, materialer og finish.
- Leveres med overensstemmelsescertifikat til valideringsformål.
- Populære rengøringskuponer omfatter PP, nylon, PS, PVC og HDPE.
- Der er en lang række andre kuponer tilgængelige.
- Fremstillet af jomfrumateriale af høj kvalitet.
- Individuelt pakket i klassen 10.000 renrum.
- Fås med batchspecifikt overensstemmelsescertifikat.
- Sterile versioner fås med et bestrålingscertifikat.
Specifications
Specifications
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Emballagetype | Individuelt pakket |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |