Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengøringskuponer
Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
HDPE
Nylon
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- De SteriWare™ Rengøringskuponer er den perfekte måde at teste og validere dit rengøringsregime på.
- Renrumsproduktionen forbedrer renheden af slutproduktet.
- Hver kupon er 100 % inspiceret og derefter individuelt pakket i renrummet.
- Sterile kuponer er også tilgængelige på lager.
- Kuponerne er tilgængelige fra lager i de populære størrelser, materialer og finish.
- Leveres med overensstemmelsescertifikat til valideringsformål.
- Populære rengøringskuponer omfatter PP, nylon, PS, PVC og HDPE.
- Der er en lang række andre kuponer tilgængelige.
- Fremstillet af jomfrumateriale af høj kvalitet.
- Individuelt pakket i klassen 10.000 renrum.
- Fås med batchspecifikt overensstemmelsescertifikat.
- Sterile versioner fås med et bestrålingscertifikat.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Emballagetype | Individuelt pakket |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |