Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengøringskuponer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17534656 Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
HDPE
Nylon
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17534656
Brand: Sampling Systems™ 8352PVC100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SteriWare™ Rengøringskuponer er vigtigt udstyr til at kontrollere dine rengøringsprocesser. Rengøringskuponer fås i en række forskellige materialer og to standardstørrelser.
  • De SteriWare™ Rengøringskuponer er den perfekte måde at teste og validere dit rengøringsregime på.
  • Renrumsproduktionen forbedrer renheden af slutproduktet.
  • Hver kupon er 100 % inspiceret og derefter individuelt pakket i renrummet.
  • Sterile kuponer er også tilgængelige på lager.
  • Kuponerne er tilgængelige fra lager i de populære størrelser, materialer og finish.
  • Leveres med overensstemmelsescertifikat til valideringsformål.
  • Populære rengøringskuponer omfatter PP, nylon, PS, PVC og HDPE.
  • Der er en lang række andre kuponer tilgængelige.
  • Fremstillet af jomfrumateriale af høj kvalitet.
  • Individuelt pakket i klassen 10.000 renrum.
  • Fås med batchspecifikt overensstemmelsescertifikat.
  • Sterile versioner fås med et bestrålingscertifikat.
Tekniske data
Materiale Polypropylen, PVC
Længde (metrisk) 100 mm
Emballagetype Individuelt pakket
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 100 mm