Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengøringskuponer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17534646 Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
HDPE
Nylon
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17534646
Brand: Sampling Systems™ 8352N50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SteriWare™ Rengøringskuponer er vigtigt udstyr til at kontrollere dine rengøringsprocesser. Rengøringskuponer fås i en række forskellige materialer og to standardstørrelser.
  • De SteriWare™ Rengøringskuponer er den perfekte måde at teste og validere dit rengøringsregime på.
  • Renrumsproduktionen forbedrer renheden af slutproduktet.
  • Hver kupon er 100 % inspiceret og derefter individuelt pakket i renrummet.
  • Sterile kuponer er også tilgængelige på lager.
  • Kuponerne er tilgængelige fra lager i de populære størrelser, materialer og finish.
  • Leveres med overensstemmelsescertifikat til valideringsformål.
  • Populære rengøringskuponer omfatter PP, nylon, PS, PVC og HDPE.
  • Der er en lang række andre kuponer tilgængelige.
  • Fremstillet af jomfrumateriale af høj kvalitet.
  • Individuelt pakket i klassen 10.000 renrum.
  • Fås med batchspecifikt overensstemmelsescertifikat.
  • Sterile versioner fås med et bestrålingscertifikat.
Tekniske data
Materiale Nylon
Længde (metrisk) 50 mm
Emballagetype Individuelt pakket
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 50 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado