Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengøringskuponer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17504646 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Materiale:
HDPE
Nylon
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Sterilitet Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
17504646 HDPE Steril 50 mm 50 mm -
17594636 HDPE Ikke steril 50 mm 50 mm Pakke med 50
17534646 Nylon Ikke steril 50 mm 50 mm -
17544646 Nylon Steril 50 mm 50 mm Pakke med 50
17574646 Polypropylen Ikke steril 50 mm 50 mm Pakke med 50
17584646 Polypropylen Steril 50 mm 50 mm Pakke med 50
17514656 Polystyren Ikke steril 50 mm 50 mm -
17524656 Polystyren Steril 50 mm 50 mm Pakke med 50
17554656 Polypropylen, PVC Ikke steril 50 mm 50 mm -
17564656 Polypropylen, PVC Steril 50 mm 50 mm -
17574636 HDPE Ikke steril 100 mm 100 mm Pakke med 50
17584636 HDPE Steril 100 mm 100 mm Pakke med 50
17514646 Nylon Ikke steril 100 mm 100 mm -
17524646 Nylon Steril 100 mm 100 mm Pakke med 50
17554646 Polypropylen Ikke steril 100 mm 100 mm Pakke med 50
17564646 Polypropylen Steril 100 mm 100 mm Pakke med 50
17594646 Polystyren Ikke steril 100 mm 100 mm Pakke med 50
17504656 Polystyren Steril 100 mm 100 mm -
17534656 Polypropylen, PVC Ikke steril 100 mm 100 mm -
17544656 Polypropylen, PVC Steril 100 mm 100 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17504646 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8352H50S
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SteriWare™ Rengøringskuponer er vigtigt udstyr til at kontrollere dine rengøringsprocesser. Rengøringskuponer fås i en række forskellige materialer og to standardstørrelser.
  • De SteriWare™ Rengøringskuponer er den perfekte måde at teste og validere dit rengøringsregime på.
  • Renrumsproduktionen forbedrer renheden af slutproduktet.
  • Hver kupon er 100 % inspiceret og derefter individuelt pakket i renrummet.
  • Sterile kuponer er også tilgængelige på lager.
  • Kuponerne er tilgængelige fra lager i de populære størrelser, materialer og finish.
  • Leveres med overensstemmelsescertifikat til valideringsformål.
  • Populære rengøringskuponer omfatter PP, nylon, PS, PVC og HDPE.
  • Der er en lang række andre kuponer tilgængelige.
  • Fremstillet af jomfrumateriale af høj kvalitet.
  • Individuelt pakket i klassen 10.000 renrum.
  • Fås med batchspecifikt overensstemmelsescertifikat.
  • Sterile versioner fås med et bestrålingscertifikat.
Tekniske data
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 50 mm
Emballagetype Individuelt pakket
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 50 mm