Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Blå engangs PharmaScoop™
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 85
Description
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
- God fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt
- Placerede det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Specifications
Specifications
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Engangsske |
| Inkluderer | Individuelt pakket |
| Materiale | Polypropylen |