Få mere at vide
Merck Steritop™ Filtre med gevind på flasketop
Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale (membran):
PES
PVDF
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem er den mest effektive engangs-, flasketopfilterproces til engangsbrug til fremstilling af sterile medier. Kombiner dette Steritop™ filterenhed med en modtagerkolbe (sælges separat) til behandling og opbevaring af volumener fra 150 til 1000 ml i et enkelt, brugsklart format.
- Millipore Express™ PLUS membran for hurtigste flowhastigheder og lav proteinbinding for at minimere absorption og proteintab, hvilket påvirker downstream ydeevne og omkostninger.
- Durapore™ membran til ultra-lav proteinbinding for minimal absorption og proteintab.
- Tætsiddende emballage, let afrivningspose og praktiske etiketdesign gør opbevaring, åbning og sporing af dine enheder let og effektiv.
- Sterilisering af vandige opløsninger (150 ml til 1 L)
- Steril filtrering af kulturmedier og buffere med højværdiprotein eller småmolekylekomponent.
Ordreinfo
Bemærk: Billedet ovenfor viser flasketopfilter med modtagerflaske (sælges separat).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar med blå adapter |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Steril filtrering |
| Udtagsfitting | 45 mm |
| Type | Topfilter på flaske |
| Volumen (metrisk) | 150 mL |
| Vis mere |