Beskrivelse
Stericup E og Steritop E sterile vakuumsystemer er den nyeste tilføjelse til Stericup Quick Release Familie. De Stericup E og Steritop E-familien af enheder er designet som en mere bæredygtig mulighed for sterilfiltrering, der reducerer plastik og emballage markant. Disse er tragtløse filterprodukter til brug i steril vakuumfiltrering af vandige opløsninger såsom medier og vævskulturreagenser/buffere.
De Stericup E og Steritop E-enheder er designet specifikt til sterilfiltrering fra kompatible flasker (38 og 45 mm halsstørrelse) med medier og vævskulturreagenser/buffere.
SEGPT0038 er en 38 mm gevindkrave, som bruger en 0,22μ M porestørrelse hurtig flow PES Express PLUS membran, der kan forbindes direkte til ethvert volumen, 45 mm modtagerkolbe (glas eller plast) til sterilisering af vævskulturmedier og buffere.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar med blå adapter |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | PES Express PLUS |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 40 cm² |
| Til brug med (applikation) | Steril filtrering |
| Udtagsfitting | 38 mm gevind |
| Outlet stil | 38 mm gevind |
| Vis mere |