Få mere at vide
Heinz Herenz Steristoppers Nej. MA2/3 for briller
Beskrivelse
Steristoppers™ er en opfindelse af virksomheden Heinz Herenz og har bevist deres værd verden over i mange år. Cellulosepropperne er ideelle til steril forsegling af bakteriekulturer i reagensglas, Erlenmeyer-flasker og kulturflasker. Mange vigtige institutioner over hele verden er afhængige af vores interne opfindelse, fordi den ud over dens fremragende egenskaber også forenkler laboratoriearbejdet.
- Autoklavérbar op til 200 °C
- Bakteriefiltrering
- Steriliserbart
- Luftpermeabel
- God værdi for pengene
- Fås i forskellige størrelser, former og emballageenheder. Særlige design er også mulige.
Bemærk venligst:
- Kun egnet til engangsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 26 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 31 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 31 mm |
| Materiale | Cellulosefiber |
| Produkttype | Steri-stopper |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |