Beskrivelse
SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit er et TaqMan-baseret kvantitativt PCR (qPCR) kit til påvisning af bakterier og svampe i komplekse bioproduktionsprøver. Designet og testet ved hjælp af kriterier for hurtig bakterie- og svampedetektion i bioterapeutisk fremstilling af cellekulturpartier, opfylder kittet eller overgår sensitivitets- og specificitetsvejledningen i European Pharmacopoeia (E.P 2.6.27) og U.S. Pharmacopoeia (USP1071). Kittet kan detektere 5 – 25 genomkopier pr. reaktion svarende til 5 – 25 CFU pr. reaktion.
Funktionerne SteriSEQ i Rapid Sterility Testing Kit inkluderer:
- Hurtig – prøve-til-svar svartid på under en dag; leverer resultater på <5 timer
- Specifikke – primere/prober designet specifikt til bakterier (16S rRNA) og svampe (18S rRNA)
- Sensitive – detekterer bakterielle og svampearter med 5 – 25 genomkopier pr. reaktion
- Effektiv – minimerer brugen af prøvemateriale ved samtidig at teste for bakterier og svampe, hvilket bevarer værdifulde celler til slutproduktet
- Præcis – diskriminerende positiv kontrol hjælper med at eliminere falske positiver, og en intern positiv kontrol sikrer PCR-reaktionskonsistens i prøverne
SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit bruger foruddefinerede eksperimentskabeloner, som er inkluderet i følgende versioner af AccuSEQ Real-Time PCR-software til opsætning, drift og efteranalyse af PCR:
- AccuSEQ Real-Time PCR Software 3.2.1 eller nyere (brugt med QuantStudio 5 Real-Time PCR System)
- AccuSEQ Real-Time PCR Software 2.2.1 eller nyere (brugt med 7500 Fast Real-Time PCR Instrument)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • SteriSEQ™ Analyseblanding, 2 x 110μ L; Opbevares ved -25 °C til -15 °C og beskyttes mod lys • qPCR Master Mix Plus, 2 x 750μ L; Opbevares ved -25 °C til -15 °C indtil første optøning, derefter opbevares ved 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys • SteriSEQ™ Diskriminerende positiv kontrol, 2 x 30μ L; Opbevares ved -°25 C til -°15 C • SteriSEQ™ DNA-fortyndingsbuffer, 1 x 7 ml; Opbevares ved -25 °C til -15 °C indtil første optøning, og opbevares derefter ved stuetemperatur |
| Detektionsmetode | qPCR |
| Form | Væske |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Etiket eller farvestof | FAM + VIC, ABY, Alexa Fluor 647 |
| Produktlinje | SteriSEQ |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Antal reaktioner | 50 reaktioner |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.