Få mere at vide
Applied Biosystems™ SteriSEQ™ Hurtig sterilitetstestsæt
Artikelnummer. 18715415 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
18715415 100 reaktioner
18755525 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18715415 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A57185
Edge
De SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit er et TaqMan-baseret kvantitativ PCR (qPCR) kit til påvisning af bakterier og svampe i komplekse bioproduktionsprøver.
De SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit er et TaqMan-baseret kvantitativ PCR (qPCR) kit til påvisning af bakterier og svampe i komplekse bioproduktionsprøver. Sættet er designet og testet ved hjælp af kriterier for hurtig påvisning af bakterier og svampe i bioterapeutiske cellekulturpartier. Farmakopé (USP1071). Sættet kan detektere 5 –25 genomkopier pr. reaktion eller hvad der svarer til 5 25 –CFU pr. reaktion.
Funktioner af SteriSEQ Kit til hurtig sterilitetstest inkluderer:
  • Hurtig —prøve-til-svar ekspeditionstid på mindre end en dag; leverer resultater i< 5 timer
  • Specifikke —primere/prober designet specifikt til bakterier (16S rRNA) og svampe (18S rRNA)
  • Sensitive —detekterer bakterie- og svampearter ved –5 25 genomkopier pr. reaktion
  • Effektiv —minimerer brugen af prøvemateriale ved samtidig at teste for bakterier og svampe og bevare dyrebare celler til slutproduktet
  • Nøjagtig —diskriminerende positiv kontrol hjælper med at eliminere falske positiver, og en intern positiv kontrol hjælper med at sikre PCR-reaktionskonsistens i prøverne
De SteriSEQ Rapid Sterility Testing Kit bruger foruddefinerede eksperimentskabeloner, der er inkluderet i følgende versioner af AccuSEQ Real-Time PCR-software til PCR-opsætning, drift og analyse efter kørsel:
  • AccuSEQ Real-Time PCR Software 3.2.1 eller nyere (bruges sammen med QuantStudio 5 Real-Time PCR System)
  • AccuSEQ Real-Time PCR Software 2.2.1 eller nyere (bruges med 7500 Fast Real-Time PCR Instrument)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • SteriSEQ™ Analyseblanding, 2 x 110μ L; Opbevares ved -25 °C til -15 °C og beskyttes mod lys
• qPCR Master Mix Plus, 2 x 750μ L; Opbevares ved -25 °C til -15 °C indtil første optøning, derefter opbevares ved 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys
• SteriSEQ™ Diskriminerende positiv kontrol, 2 x 30μ L; Opbevares ved -°25 C til -°15 C
• SteriSEQ™ DNA-fortyndingsbuffer, 1 x 7 ml; Opbevares ved -25 °C til -15 °C indtil første optøning, og opbevares derefter ved stuetemperatur
Detektionsmetode qPCR
Form Væske
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Etiket eller farvestof FAM + VIC, ABY, Alexa Fluor 647
Produktlinje SteriSEQ
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat 96-brønds