Få mere at vide
Sartorius™ Sterisart™ Universal, Gen 4
Artikelnummer. p-200024128 Shop alle Sartorius produkter
Model-:
Fremskreden
Grundlæggende
Væsentlig
Kontroltype:
Analog
Analog og digital
Digitalt
Inkluderer:
Integreret stregkodescanner
Uden integreret stregkodescanner
Artikelnummer. 18415640
Brand: Sartorius™ 16421B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Sterisart™ Universal Gen 4 transformerer arbejdsgange til sterilitetstest med fjerndeling af data og papirløs dokumentation. Avanceret rapporteringssoftware forenkler workflowstyring og sikrer overholdelse af strenge regulatoriske standarder, såsom 21 CFR Part 11, gennem sikre elektroniske signaturer og revisionsspor. Dette bevarer dataintegriteten og understøtter revisionsberedskab.
  • Universal sterilitetstestpumpe designet til bordbrug eller til integration i isolatorer.
  • Lav profil og kompakt fodaftryk.
  • Fleksibelt, modulært og åbent design
  • 316 L spejlfinish i rustfrit stål.
  • Slankt design for upåklagelig hygiejne: nem adskillelse og glatte konturer.
  • Real-time trykdetektion i sterilitetstestbeholderne.
  • 7 tommer højtydende touchskærm med integreret stregkodescanner.
  • Bygget til 21 CFR Part 11 og EU GMP Bilag 11: Avanceret software til sterilitetstestning med brugeradgangskontrol, revisionsspor, sikker datahåndtering, elektroniske signaturer og rapporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontroltype Analog
Display Type Ingen skærm
Bedømmelse af kabinet IP65
Maksimalt tryk 3,5 bar
Motorhastighed 0 til 100 rpm
Vendbar Nej
Inkluderer Uden integreret stregkodescanner
Model- Grundlæggende
Spænding 100 til 240 V