Få mere at vide
Sartorius™ Sterisart™ Universal, Gen 4
Shop alle Sartorius produkter
Model-:
Fremskreden
Grundlæggende
Væsentlig
Kontroltype:
Analog
Analog og digital
Digitalt
Inkluderer:
Integreret stregkodescanner
Uden integreret stregkodescanner
Beskrivelse
- Universal sterilitetstestpumpe designet til bordbrug eller til integration i isolatorer.
- Lav profil og kompakt fodaftryk.
- Fleksibelt, modulært og åbent design
- 316 L spejlfinish i rustfrit stål.
- Slankt design for upåklagelig hygiejne: nem adskillelse og glatte konturer.
- Real-time trykdetektion i sterilitetstestbeholderne.
- 7 tommer højtydende touchskærm med integreret stregkodescanner.
- Bygget til 21 CFR Part 11 og EU GMP Bilag 11: Avanceret software til sterilitetstestning med brugeradgangskontrol, revisionsspor, sikker datahåndtering, elektroniske signaturer og rapporter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kontroltype | Digitalt |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Bedømmelse af kabinet | IP65 |
| Maksimalt tryk | 3,5 bar |
| Motorhastighed | 0 til 100 rpm |
| Vendbar | Nej |
| Inkluderer | Integreret stregkodescanner |
| Model- | Væsentlig |
| Spænding | 100 til 240 V |