Få mere at vide
Sartorius Sterisart™ Nem konfigurationssoftware
Artikelnummer. 17288720 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sterisart Universal pumpe
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17288720 Sterisart Universal pumpe
1 options
Artikelnummer. 17288720 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1Z0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44215.00 DKK
    38960.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 5254.59 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Sterisart™ Easy Configuration Software er træk og slip-software designet til at øge procespålidelighed til sterilitetstestning af sterile lægemidler.
  • Trin-for-trin vejledning gennem hver programmeret sterilitetstest, f.eks USP 71 eller Eu. Ph. 2.6.1
  • FDA 21 CFR Part 11 kompatible elektroniske optegnelser
  • Brugerkontostyring, revisionsspor og adgangskodebeskyttelse
  • Scanning, lagring og print af procesrelevante data og registreringer på materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Automatiser online konfigurationsværktøj
Til brug med (udstyr) Sterisart Universal pumpe