Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-flaskemedie: TSB, bredmundet flaske
Artikelnummer. 15982710 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
15982710 100 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15982710 Leverandør Sartorius Stedim Biotech™ Leverandørnr. BD257294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    1621.32 DKK / Pakke med 10
    Spare 158.68 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterilitetstestvæske TSB bruges til at detektere, isolere og dyrke kræsne og ikke kræsne mikroorganismer
  • Tryptisk sojabouillon
  • Et flydende næringsmedium til generelle formål, der anvendes til sterilitetstestning til påvisning, isolering og dyrkning af kræsne og ikke-kræsne mikroorganismer iht. til USP og EP.
  • Næringsrigt medium, der vil understøtte væksten af en lang række mikroorganismer, herunder almindelige aerobe og fakultativt anaerobe bakterier og svampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cap Type Type 7 lukning, 45 mm OD
Medietype TSB (Tryptic Soy Bouillon)
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 10
Emballagetype Flaske med bred mund, individuelt dobbeltpakket
Mængde 100 mL