Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-flaskemedie: TSB, infusionsflaske
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Tryptisk sojabouillon
- Et flydende næringsmedium til generelle formål, der anvendes til sterilitetstestning til påvisning, isolering og dyrkning af kræsne og ikke-kræsne mikroorganismer iht. til USP og EP.
- Næringsrigt medium, der vil understøtte væksten af en lang række mikroorganismer, herunder almindelige aerobe og fakultativt anaerobe bakterier og svampe.
Tekniske data
Tekniske data
| Cap Type | Type 1 lukning, 32 mm OD |
| Medietype | TSB (Tryptic Soy Bouillon) |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Emballagetype | 125 ml flaske |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X25 Sterisart BD bottled Media, Type: TSB