Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-flaskemedie: FTM, Wide-mouth Bottle
Artikelnummer. 15972710 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
100 mL
Artikelnummer.
15972710 100 mL
1 options
Artikelnummer. 15972710 Leverandør Sartorius Stedim Biotech™ Leverandørnr. BD257293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1776.56 DKK / Pakke med 10
    Spare 173.44 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Sterilitetstestvæske FTM bruges til at teste biologiske lægemidler og til berigelse og dyrkning af anaerober, aerobe og mikroaerofile.
  • Flydende thioglycolat medium
  • Flydende næringsmedium til sterilitetstestning af biologiske stoffer og til berigelse og dyrkning af anaerober, aerobe og mikroaerofile iht. til USP og EP.
  • Ikke under vakuum, men headspace af FTM gasses med en strøm af nitrogen for at opretholde anaerobiose.
  • Indeholder en særlig kvalitet af agar, hvilket resulterer i en høj klarhed af det tilberedte medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cap Type Type 7 lukning, 45 mm OD
Medietype FTM (fluid thioglycollate medium)
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 10
Emballagetype Flaske med bred mund, individuelt dobbeltpakket
Mængde 100 mL