Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-flaskemedie: FTM, infusionsflaske
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
- Flydende thioglycolat medium
- Flydende næringsmedium til sterilitetstestning af biologiske stoffer og til berigelse og dyrkning af anaerober, aerobe og mikroaerofile iht. til USP og EP.
- Ikke under vakuum, men headspace af FTM gasses med en strøm af nitrogen for at opretholde anaerobiose.
- Indeholder en særlig kvalitet af agar, hvilket resulterer i en høj klarhed af det tilberedte medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Cap Type | Type 2 lukning, 32 mm OD |
| Medietype | FTM (fluid thioglycollate medium) |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Emballagetype | 125 ml flaske |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 Sterisart BD bottled Media, Type: FTM