Beskrivelse
- Tre forskellige trin kræves af kompendiet afhængigt af prøvens tilstand:
- Skylning: Sterile apparater eller materialer skylles for at frigive vedhæftede mikroorganismer. Efter filtrering af prøven kræver farmakopéen også, at der udføres skylletrin på hele Sterisart NF enhed.
- Fortynding: Små volumener eller viskøse væsker fortyndes for bedre filtrerbarhed.
- Opløsning: Faste prøver eller salver opløses for bedre filtrerbarhed.
- Væske D er peptonvand med 0,1 % polysorbat 80 (TWEEN™ 80).
- Anvendes til de prøvetyper, der indeholder lecithin eller olie.
- En anden anvendelse er at skylle artikler og apparater med bakteriostatisk eller fungistatisk aktivitet.
- Polysorbat 80 kan fungere som en inaktivator af mikrobicider, der findes i eller på en testprøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Cap Type | Type 2 lukning, 32 mm OD |
| Medietype | Væske D (Peptone Water with Polysorbate 80) |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Emballagetype | Infusionsflaske |
| Mængde | 300 mL |