Beskrivelse
- Tre forskellige trin kræves af kompendiet afhængigt af prøvens tilstand:
- Skylning: Sterile apparater eller materialer skylles for at frigive vedhæftede mikroorganismer. Efter filtrering af prøven kræver farmakopéen også, at der udføres skylletrin på hele Sterisart NF enhed.
- Fortynding: Små volumener eller viskøse væsker fortyndes for bedre filtrerbarhed.
- Opløsning: Faste prøver eller salver opløses for bedre filtrerbarhed.
- Væske A (peptonvand) bruges til fortynding, opløsning og skylning af alle typer prøver.
- Påvirker ikke mikroorganismers levedygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Cap Type | Type 2 lukning, 32 mm OD |
| Medietype | Væske A (peptonvand) |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Emballagetype | Infusionsflaske |
| Mængde | 300 mL |