Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå skeer til fødevarer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7083203 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
10 mL
Længde (metrisk):
127 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15604134
Brand: Buerkle™ 53783012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøveudtagning af pulvere, granulater, pastaer og væsker. Buerkle™ SteriPlast™ Skeer til fødevarer steriliseres af gammastråler.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Madprøve ske
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulvere, granulater, pastaer og væsker
Længde (engelsk) 6,6 tommer.
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 170 mm