Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå skeer til fødevarer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604134 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
127 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15604134 10 ml 170 mm Pakke med 100
15694124 2,5 ml 127 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15604134 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53783012
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til prøveudtagning af pulvere, granulater, pastaer og væsker. Buerkle™ SteriPlast™ Skeer til fødevarer steriliseres af gammastråler.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og vurdering i forhold til fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og produktion samt i dyrefoder- og farmaceutisk industri
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS styring af fremmede objekter
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, samling og pakning efter renrumsklasse 7
  • Kan opdages af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Madprøveskeen
Til brug med (applikation) Prøvetagning af pulvere, granulater, pastaer og væsker
Længde (engelsk) 6,6 tommer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 170 mm
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres