Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Ske spatler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15614114 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15614114 0,5 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15614114 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53781031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som prøvetagningsske eller til at måle eller overføre små mængder. Buerkle™ SteriPlast™ Spoon Spatler kan også bruges som skraber eller til at blande og røre.
  • Skespatelen er en dobbeltspatel med en 0,5 ml ske og et 17 mm spatelblad, total længde 178 mm
  • PS, specielt designet til engangsbrug, modstandsdygtig over for kemikalier og korrosionssikker
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • Eventuelt pakket individuelt og steriliseret med gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Engangs Engangsbrug
Bredde (metrisk) 17 mm skeblad
Materiale Polystyren