Beskrivelse
- Langt, ergonomisk formet, stabilt håndtag og skarp klinge
- Træn direkte ind i beholdere såsom papir- eller plastiksække
- Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
- Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
- Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
- Individuelt pakket til engangsbrug
- Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
- Kan detekteres af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af pulvere, granulater og pastaer |
| Længde (engelsk) | 10,3'' |
| Materiale | Polystyren |
| Håndtag Type | Lang, ergonomisk formet, stabil håndtag |
| Længde (metrisk) | 263 mm |