Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå skraber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15644134 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 80 mm (7,8 x 3,1 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15644134 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 tommer) Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15644134 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53783030
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til afskrabning, udglatning eller rengøring og fjernelse af rester. Buerkle™ SteriPlast™ Detekterbar skraber er steriliseret af gammastråler.
  • Robust og praktisk
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skraber
Sterilitet Steril
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 tommer)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Skrabe af, glatte eller rense og fjerne rester
Materiale Polystyren