Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17280584 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Længde (metrisk):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Inkluderer:
Med låg
Uden låg
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse Længde (metrisk) Inkluderer
17280584 2000 ml Pakke med 10 - -
15366317 25 ml Pakke med 10 141 mm Uden låg
15694104 1000 ml Pakke med 10 332 mm Uden låg
15376317 25 ml Pakke med 10 142 mm Med låg
15386317 50 ml Pakke med 10 160 mm Uden låg
15396317 50 ml Pakke med 10 161 mm Med låg
15306327 100 ml Pakke med 10 205 mm Uden låg
15390937 100 ml Pakke med 10 206 mm Med låg
15316327 150 ml Pakke med 10 216 mm Uden låg
15326327 150 ml Pakke med 10 218 mm Med låg
15581721 250 ml Pakke med 10 232 mm Uden låg
15591721 250 ml Pakke med 10 253 mm Med låg
15501731 500 ml Pakke med 10 280 mm Uden låg
15511731 500 ml Pakke med 10 283 mm Med låg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17280584 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53781020
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Prøv pulver, granulat og pastaer med disse sterile polystyren-scoops. Buerkle™ SteriPlast™ Scoops fås med eller uden gennemsigtige låg for at sikre en steril og kontamineringsfri prøveudtagningsprocedure.
  • Fås med eller uden et gennemsigtigt dæksel for at hjælpe med at beskytte prøver mod kontaminering
  • Ergonomisk udformet håndtag med let vinklet kant
  • Scoop står vandret og kan lægges ned, uden at materialer risler ud
  • Ideel til brug med pulvere, granulat og pastaer
  • Individuelt pakket til envejsbehov
  • Steriliseret af gammastråling
  • Fås i fire størrelser
  • Produktion, montering og emballering i henhold til renrumsklasse 7 (10.000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 67,63 oz.
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Engangsskefuld
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres