Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Scoops
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Længde (metrisk):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Inkluderer:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fås med eller uden et gennemsigtigt dæksel for at hjælpe med at beskytte prøver mod kontaminering
- Ergonomisk udformet håndtag med let vinklet kant
- Scoop står vandret og kan lægges ned, uden at materialer risler ud
- Ideel til brug med pulvere, granulat og pastaer
- Individuelt pakket til envejsbehov
- Steriliseret af gammastråling
- Fås i fire størrelser
- Produktion, montering og emballering i henhold til renrumsklasse 7 (10.000)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Uden låg |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Engangsske |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af pulver, granulat og pastaer |
| Inkluderer | Uden låg |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |