Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Scoops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15396317 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Længde (metrisk):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Inkluderer:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15396317
Brand: Buerkle™ 53781004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøv pulver, granulat og pastaer med disse sterile polystyren-scoops. Buerkle™ SteriPlast™ Scoops fås med eller uden gennemsigtige låg for at sikre en steril og kontamineringsfri prøveudtagningsprocedure.
  • Fås med eller uden et gennemsigtigt dæksel for at hjælpe med at beskytte prøver mod kontaminering
  • Ergonomisk udformet håndtag med let vinklet kant
  • Scoop står vandret og kan lægges ned, uden at materialer risler ud
  • Ideel til brug med pulvere, granulat og pastaer
  • Individuelt pakket til envejsbehov
  • Steriliseret af gammastråling
  • Fås i fire størrelser
  • Produktion, montering og emballering i henhold til renrumsklasse 7 (10.000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med låg
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Farve Hvid
Produkttype Engangsske
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulver, granulat og pastaer
Inkluderer Med låg
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 161 mm