Description
- Beregnet til prøveudtagning af pulvere, granulat og pastaer
- Steriliseret af gammastråling
- Individuelt pakket til envejsbehov
- Produktion, montering og emballering i henhold til renrumsklasse 7 (10.000)
Specifications
Specifications
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 0,34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af pulver, granuler og pastaer |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 170 mm |