Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Prøveudtagning af spatler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15346327 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
263 mm
268 mm
Inkluderer:
Med skede
Uden skede
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15346327
Brand: Buerkle™ 53781010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perforeringspapir eller plastikposer til prøveudtagning af pulvere, granulat og pastaer. Buerkle™ SteriPlast™ Prøveudtagningsspatler er sterile og leveres individuelt indpakket. De fås med eller uden kappedæksel for større prøveintegritet.
  • Indstiksdybde på 150 mm
  • Spidset blad til nem piercing af papir- eller plastikposer
  • Fås med eller uden kappebetræk, der mindsker risikoen for prøvekontamination
  • Solid ergonomisk håndtag
  • Ideel til prøveudtagning af pulvere, granulat og pastaer
  • Individuelt pakket til envejsbehov
  • Steriliseret af gammastråling
  • Produktion, montering og emballering i henhold til renrumsklasse 7 (10.000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med skede
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0.41 oz.
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Farve Hvid
Produkttype Genanvendelig spatel/klinge
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulvere, granulat og pastaer
Inkluderer Med skede
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 268 mm