Beskrivelse
- Indstiksdybde på 150 mm
- Spidset blad til nem piercing af papir- eller plastikposer
- Fås med eller uden kappebetræk, der mindsker risikoen for prøvekontamination
- Solid ergonomisk håndtag
- Ideel til prøveudtagning af pulvere, granulat og pastaer
- Individuelt pakket til envejsbehov
- Steriliseret af gammastråling
- Produktion, montering og emballering i henhold til renrumsklasse 7 (10.000)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Uden skede |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 0.41 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Genanvendelig spatel/klinge |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af pulvere, granulat og pastaer |
| Inkluderer | Uden skede |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |