Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylen sprøjter
Artikelnummer. p-7084541 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11812293
Brand: Buerkle™ 53250060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres i steril emballage og klar til øjeblikkelig brug. Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylensprøjter er gennemsigtige med inddelinger, så prøvemængden kan aflæses fra den trykte graduering. Steriliseret og separat pakket.
  • Polypropylen konstruktion
  • Klarhed
  • Uddannet
  • Steriliseret, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Manuel vakuumprøveudtager
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Without Luer adapter
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja