Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylen sprøjter
Artikelnummer. 15685605 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15685605 100 ml Pakke med 10
11812293 50 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685605 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53250100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    536.20 DKK / Pakke med 10
    Spare 5.80 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Leveres i steril emballage og klar til øjeblikkelig brug. Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylensprøjter er gennemsigtige med inddelinger, så prøvemængden kan aflæses fra den trykte graduering. Steriliseret og separat pakket.
  • Polypropylen konstruktion
  • Klarhed
  • Uddannet
  • Steriliseret, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Manuel vakuumprøveudtager
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt 2 ml division
Inkluderer Luer adapter
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Farve Klarhed