Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Mikro spatler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15624114 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 ml, 0,25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15624114 1 ml, 0,25 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15624114 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53781032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at prøve, overføre eller behandle små mængder kemikalier, pulvere, granulater, pastaer, cremer eller væsker. Buerkle™ SterilPlast™ Micro Spatulas letter præcist arbejde med robust midterhåndtag.
  • Polystyren
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • Pakket individuelt og steriliseret med gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 1 ml, 0,25 ml
Certificeringer/compliance EU's fødevareregler
Materiale Polystyren