Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Prøveudtagningsske buet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7221292 Shop alle Bürkle produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17230604
Brand: Buerkle™ 53785010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til en lang række forskellige medier, herunder pulvere, granulater, pastaer og væsker. Den vinklede skeform er også god til at nå ind i hjørnerne af en beholder.
  • Det lange håndtag på plastikskeen gør det muligt at tømme rester fra store beholdere nemt og kan også nå ind på steder, der er svære at nå, såsom jerrycans med smal hals.
  • PS
  • Hvid
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Curved
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Polystyren
Håndtag Type Langskaftet