Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Sampling Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7221275 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17288630
Brand: Buerkle™ 53785013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaer. Det lange håndtag gør det muligt at prøve større beholdere selv med lidt indhold eller at nå gennem smalle åbninger.
  • Prøveskelen med langt håndtag kan bruges til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaer.
  • Det lange håndtag gør det muligt at prøve større beholdere selv med lidt indhold eller at nå gennem smalle åbninger.
  • Med den lige bund af scoop kan mediet øses op direkte fra bunden af beholderen.
  • PS, hvid
  • Individuelt pakket
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Certificeringer/compliance Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Inkluderer Langt håndtag
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Polystyren