Beskrivelse
- Prøveskelen med langt håndtag kan bruges til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaer.
- Det lange håndtag gør det muligt at prøve større beholdere selv med lidt indhold eller at nå gennem smalle åbninger.
- Med den lige bund af scoop kan mediet øses op direkte fra bunden af beholderen.
- PS, hvid
- Individuelt pakket
- Håndtagslængde 300 mm
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Skovl |
| Længde (metrisk) håndtag | 300 mm |
| Vis mere |