Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Slev
Shop alle Bürkle produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- PS
- Hvid
- Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
- Håndtagslængde 300 mm
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Prøvetager |
| Længde (metrisk) håndtag | 300 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Håndtag Type | Langskaftet |