Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Slev
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17230614 Shop alle Bürkle produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17230614
Brand: Buerkle™ 53785022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til udtagning af prøver af væsker og viskøse medier samt pulvere og granulater. Skålen har en meget glat bund og afrundede hjørner. Dette gør det muligt at nå ind i ethvert hjørne af en beholder eller at tage medium direkte fra bunden af beholderen.
  • PS
  • Hvid
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Polystyren
Håndtag Type Langskaftet