Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Slev
Shop alle Bürkle produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Produkt fremstillet af vedvarende råvarer
- Bio-PE, hvid
- Individuelt pakket
- Håndtagslængde 300 mm
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Prøvetager |
| Inkluderer | Langt håndtag |
| Længde (metrisk) håndtag | 300 mm |
| Materiale | Bio-PE |