Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Slev
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17238640 Shop alle Bürkle produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17238640
Brand: Buerkle™ 53791026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til udtagning af prøver af væsker og viskøse medier samt pulvere og granulater. Skålen har en meget glat bund og afrundede hjørner. Dette gør det muligt at nå ind i ethvert hjørne af en beholder eller at tage medium direkte fra bunden af beholderen.
  • Produkt fremstillet af vedvarende råvarer
  • Bio-PE, hvid
  • Individuelt pakket
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Inkluderer Langt håndtag
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Bio-PE