Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Kit - sterilt prøveudtagningssæt
Artikelnummer. 15664134 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Inkluderer:
10 scoops og 10 SteriBag Premi μm
10 spatler og 10 SteriBag Premier μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15664134 10 spatler og 10 SteriBag Premier μm Pakke med 10
15654134 10 scoops og 10 SteriBag Premi μm Pakke med 10
15586669 10 scoops og 10 SteriBag Premi μm Hver
15596669 10 spatler og 10 SteriBag Premier μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15664134 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53788009
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Indeholder ti prøvespatler eller ti prøvescoops og ti SteriBag Premium manipulationssikre prøveposer. Den ideelle kombination til prøveudtagning, hvor renhed og sterilitet er afgørende. Alle dele er steriliseret med gammastråler og egnet til brug med fødevarer.
  • Prøvetagningssættet SteriPlast™ Sættet består af ti prøvespatler eller ti prøvescoops og ti SteriBag Premium manipulationssikre prøveposer.
  • Alle dele er steriliseret med gammastråler og egnet til brug med fødevarer.
  • Scoops eller spatler er renrumsfremstillet og individuelt pakket.
  • Prøveposen SteriBag Premium har en integreret tætning og er væsketæt.
  • En unik sporingskode på både posen og afrivningsfeltet garanterer komplet dokumentation og sporbarhed.
  • Vælg scoop 50 ml eller spatel 150 mm indføringsdybde
  • Hvert sæt indeholder SteriBag Premium 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Inkluderer 10 spatler og 10 SteriBag Premier μm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance FDA
Til brug med (applikation) Fødevarer