Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå madskåle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7083204 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15614134
Brand: Buerkle™ 53783013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøveudtagning af pulvere, granulater og pastaer. Buerkle™ SteriPlast™ Madscoops steriliseres af gammastråler. Den blå farve forekommer ikke i naturlig form i fødevarer. Scoops kan hurtigt findes og let identificeres i et visuelt tjek, hvis de nogensinde blandes i produktionen.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Madprøveudtagningsske
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulvere, granulater og pastaer
Længde (engelsk) 9,1''
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 232 mm