Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå madskåle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17220594 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17220594
Brand: Buerkle™ 53783020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøveudtagning af pulvere, granulater og pastaer. Buerkle™ SteriPlast™ Madscoops steriliseres af gammastråler. Den blå farve forekommer ikke i naturlig form i fødevarer. Scoops kan hurtigt findes og let identificeres i et visuelt tjek, hvis de nogensinde blandes i produktionen.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 67,63 oz.
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Blå
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Materiale Polystyren