Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå madskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15634134 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15634134 1000 ml 332 mm Pakke med 10
15614134 250 ml 232 mm Pakke med 10
15624134 500 ml 280 mm Pakke med 10
15644124 25 ml 141 mm Pakke med 10
15654124 50 ml 160 mm Pakke med 10
15664124 100 ml 205 mm Pakke med 10
15674124 150 ml 216 mm Pakke med 10
17220594 2000 ml - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15634134 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53783019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 DKK
    555.23 DKK / Pakke med 10
    Spare 6.77 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til prøveudtagning af pulvere, granulater og pastaer. Buerkle™ SteriPlast™ Madscoops steriliseres af gammastråler. Den blå farve forekommer ikke i naturlig form i fødevarer. Scoops kan hurtigt findes og let identificeres i et visuelt tjek, hvis de nogensinde blandes i produktionen.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og vurdering i forhold til fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og produktion samt i dyrefoder- og farmaceutisk industri
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS styring af fremmede objekter
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, samling og pakning efter renrumsklasse 7
  • Kan opdages af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Madskraber
Til brug med (applikation) Prøvetagning af pulvere, granulater og pastaer
Længde (engelsk) 13,07 tommer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 332 mm
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres