Beskrivelse
- Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og vurdering i forhold til fremmedlegemer
- Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og produktion samt i dyrefoder- og farmaceutisk industri
- Kan bruges som en del af HACCP/IFS styring af fremmede objekter
- Individuelt pakket til engangsbrug
- Produktion, samling og pakning efter renrumsklasse 7
- Kan opdages af farvescannere
Overholdelse
EU fødevarekrav
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Smagsprøve af mad |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af pulvere, granulater og pastaer |
| Længde (engelsk) | 9,1'' |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 232 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |