Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15684134 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
500 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) håndtag:
440 mm
940 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Diameter (metrisk) håndtag Pakningsstørrelse
15684134 500 mm 440 mm Pakke med 20
15604144 1000 mm 940 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15684134 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53936641
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Præget til måling i intervaller på 10 ml. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle er specielt designet til engangsbrug. Ergonomisk håndtag på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening.
  • 200 ml dipper
  • 92 mm udvendig diameter
  • Ergonomisk håndtag
  • Tude på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening
  • HDPE
  • Renrum fremstillet, individuelt pakket
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
  • 20 stk pr pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 6.76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Engangs Engangsbrug
Uddannet Yes
Sterilitet Steril
Stil Dobbelt tude
Farve Hvid
Diameter (engelsk) håndtag 17.32 in.
Diameter (metrisk) håndtag 440 mm
Højde (engelsk) 4.13 in.
Højde (metrisk) 105 mm
Længde (engelsk) 21.46 in.
Længde (engelsk) Håndtag 17.323 in.
Længde (metrisk) 545 mm
Længde (metrisk) håndtag 500 mm